MT51350060
Mettler-Toledo redox buffer
volume 250 mL, 220 mV/pH 7
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Mettler-Toledo 51350060
Volumen
250 mL
Verwandte Kategorien
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable