Merck
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves