Merck
148067
Sigma-Aldrich
Glycidyl-4-methoxyphenylether
99%
Synonym(e):
2,3-Epoxypropyl-4-methoxyphenylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-48 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-8-2-4-9(5-3-8)12-6-10-7-13-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
AVWGFHZLPMLKBL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ya'nan Wang et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-30)
Ring-opening copolymerization (ROCOP) is an effective means to prepare functionalized polyester. In this work, a type of selenide-containing polyesters with controllable structure, molecular weight, and molecular weight distribution was successfully prepared by ROCOP of γ-selenobutyrolactone and epoxy compounds. The influence