Merck
LR40000-HH
Sigma-Aldrich
Cap 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352106
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
Verunreinigungen
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Angaben zur Herstellung
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)