Fortfahren mit
233757
1-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-propanol
94%
Synonym(e):
N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-isopropanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2N(CH2CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
229-764-5
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI key
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS000629CDS00036977495
description
94%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
analytical standard
assay
94%
assay
-
assay
-
assay
-
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
31.5-36 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)