Merck
L070030
Sigma-Aldrich
Cap A-Schnellentschützungslösung
configured for ABI
Größe auswählen
6 X 180 ML
€ 238,00
€ 238,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 180 ML
€ 238,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
€ 238,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for ABI
Angaben zur Herstellung
Tetrahydrofuran/TAC2O 100/5 (v/w)
Sonstige Hinweise
Cap-A-Schnellentschützungslösung muss zur Synthese mit TAC-geschützten Phosphoramiditen von Sigma-Aldrich verwendet werden. Cap-A-Schnellentschützungslösung mit tert-Butylphenoxyacetyl-Essigsäureanhydrid (TAC2O) in Tetrahydrofuran wird anstelle von Cap-A-Lösung verwendet, um zu gewährleisten, dass keine Verdrängung von tert-Butylphenoxyacetyl (TAC) auf Guaninbasen der TAC-geschützten DNA- und RNA-Phosphoramidite stattfindet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)