Merck
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidationsmittel
0.1 M, configured for ABI
Größe auswählen
6 X 450 ML
€ 332,00
6 X 200 ML
€ 355,00
4 X 2.5 L
€ 1.100,00
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 450 ML
€ 332,00
6 X 200 ML
€ 355,00
4 X 2.5 L
€ 1.100,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
€ 332,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Haltbarkeit
365 days
Konzentration
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
Farbe
clear, brownish solution
Kompatibilität
configured for ABI
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Oxidationslösung mit Tetrahydrofuran (THF), Pyridin, Iod und Wasser wird zugegeben, um die chemisch instabile trivalente Phosphor-Triester-Verbindung, die bei der Kupplungsreaktion gebildet wurde, zu einem stabilen pentavalenten Phosphat-Triester zu oxidieren. Iod dient als mildes Oxidationsmittel und Wasser als ein Sauerstoffdonator.Dieses Produkt ist für die ABI 39X/3400-Formulierung konfiguriert.
Angaben zur Herstellung
Tetrahyrofuran/Wasser/Pyridin/Iod 77/2/21/2,54 (v/v/v/w)
Rechtliche Hinweise
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
6.1 °F
Flammpunkt (°C)
-14.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)