Merck
JRD0870
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Größe auswählen
1 G
€ 104,00
€ 104,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 104,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
€ 104,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
N#CCC(C1=CC=CC=C1OC)=O
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10-5-3-2-4-8(10)9(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
VJOMMMVJTFRJAT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)