Wichtige Dokumente
JKP6004R
6arm-PEG17K
dipentaerythritol core, average Mn 17,000
Synonym(e):
6arm-PEG
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
R(O(CH2CH2O)nH)6
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 17,000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)