Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,30 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 476,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 898,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
6-Amino-hexansäure, BioUltra, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
biotech. grade
product line
BioUltra
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade biotech. grade | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥99% | assay ≥99% (titration) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form powder | form fine crystals, powder | form - |
| solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-hexansäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
404.6 - 408.2 °F
flash_point_c
207 - 209 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?