Fortfahren mit
G9793
N-Glycolylneuraminsäure
≥95% (HPLC), semisynthetic
N-Glycolylneuraminic acid
Synonym(e):
Neu5Glc, NeuNGl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 991,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716828
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: soluble 20 mg/mL
suitability
suitable for LC-MS
application(s)
metabolomics
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1(O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]1NC(=O)CO)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C11H19NO10/c13-2-5(16)8(18)9-7(12-6(17)3-14)4(15)1-11(21,22-9)10(19)20/h4-5,7-9,13-16,18,21H,1-3H2,(H,12,17)(H,19,20)/t4-,5+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChI key
FDJKUWYYUZCUJX-AJKRCSPLSA-N
General description
N-Glycolylneuraminsäure (Neu5Gc) ist ein nicht menschliches Sialinsäuremolekül[1], das in Schweinen, aber nicht in Menschen synthetisiert wird und eine Rolle als Säugetiermetabolit und Antigen spielt. Diese hydroxylierte Form der Sialinsäure, konkret N-Acetylneuraminsäure, verfügt über einen Glycolylsubstituenten an Stickstoff und eine Beta-Konfiguration im anomeren Zentrum. An der Biosynthese von N-Glycolylneuraminsäure ist die enzymatische Aktivität der Cytidinmonophosphat-N-Acetylneuraminat-Hydroxylase (CMP-Neu5Ac) beteiligt.
Beim Menschen ist die Abwesenheit der endogenen Produktion auf eine Genmutation zurückzuführen, die CMP-Neu5Ac-Hydroxylase beeinflusst, das Enzym, das für die Umwandlung von N-Acetylneuraminsäure in Neu5Gc verantwortlich ist. Neu5Gc kann sich jedoch durch die externe Aufnahme aus Nahrungsmitteln wie rotem Fleisch und Milchprodukten in menschlichen Zellen ansammeln. N-Glycolylneuraminsäure ist eine vielseitige Verbindung, die in der Zellbiologie, Metabolomik und biochemischen Forschung Anwendung findet
Application
N-Glycolylneuraminsäure wird wie folgt verwendet:
  • als Zucker im methodischen Mikrotiter-Biofilm-Ansatz für die Verbesserung der Biofilmbildung
  • als Standard zur Bestimmung von Sialinsäuren im Nervensystem von Seidenraupen und zum Finden von Varianten von Sialinsäuren in verschiedenen Entwicklungsstadien
  • als Standard in der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) zum Nachweis der molekularen Spezies von Sialinsäure (Sia) mit 1,2-Diamino-4,5-methylendioxy-benzol (DMB) als fluorogene Verbindung
Biochem/physiol Actions
N-Glycolylneuraminsäure (Neu5Gc) dient als wichtiges Tool für die Profilerstellung von Anti-Neu5Gc-Antikörpern und Sialinsäure-Bindungsproteinen.
Features and Benefits
  • Ideal für die Forschung in den Bereichen Metabolomik, Biochemie und Zellbiologie
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3620001294284C8271
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥85% (HPLC)
solubility
water: soluble 20 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
suitability
suitable for LC-MS
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glycolylneuraminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review