Merck
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
€ 559,00
€ 559,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 559,00
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
€ 559,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1