The molecular weight is listed as 2K or 2,000 Da.
Wichtige Dokumente
JKA4003
HOOC-PEG2K-COOH
average Mn 2,000
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
HOOC-PEG2K-COOH,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the molecular weight?