Merck
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Synonym(e):
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
€ 401,00
€ 401,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 401,00
About This Item
Lineare Formel:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 401,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5,000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)