Merck
JKA12009
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG12 amine, monodisperse
Synonym(e):
Polyethylene glycol
Größe auswählen
500 MG
€ 503,00
€ 503,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 503,00
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
€ 503,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
HO-PEG12-NH2,
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)