H5006
Hesperidin-Methylchalkon
Synonym(e):
(E)-1-[4-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-ß-D-glucopyranosyl]-oxy]-2-hydroxy-6-methoxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-propen-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]20/D −71°, c = 1 in ethanol
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
120 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2OC)cc1O
InChI
1S/C29H36O15/c1-12-22(33)24(35)26(37)28(42-12)41-11-20-23(34)25(36)27(38)29(44-20)43-14-9-17(32)21(19(10-14)40-3)15(30)6-4-13-5-7-18(39-2)16(31)8-13/h4-10,12,20,22-29,31-38H,11H2,1-3H3/b6-4+/t12-,20+,22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChIKey
FDHNLHLOJLLXDH-JIYHLSBYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- The effects on adhesion molecules in vascular endothelium
- Thymidine monophosphate kinase inhibitors as antitubercular agents
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable