Fortfahren mit
N8757
Neohesperidin-Dihydrochalkon
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-((2-O-[6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl]-β-D-glucopyranosyl)-oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-[3-hydroxy-4-methoxyphenyl]-1-propanon, NHDC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H36O15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
612.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
243-978-6
MDL number:
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
sweetness
1500 × sucrose
impurities
<12% water
color
white to off-white
mp
156-158 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
InChI
1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI key
ITVGXXMINPYUHD-CUVHLRMHSA-N
General description
Neohesperidin dihydrochalcone is an artificial sweetener. [1]
Application
Neohesperidin dihydrochalcone has been used in a study to assess levels of nine high-intensity sweeteners in various foods. [2] It can be used as a therapeutic agent on reactive oxygen species-related inflammatory disease. [3]
Biochem/physiol Actions
Flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity.[3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75041W381101PHL82289
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96%
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neohesperidin-Dihydrochalkon
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)