Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
2889165
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% water
functional group
ketone, phenyl, sulfonic acid
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
InChI key
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| form powder | form liquid | form powder | form crystalline |
| functional group ketone, sulfonic acid, phenyl | functional group - | functional group - | functional group NHS ester, maleimide |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?