Merck
GF94811092
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, outside diameter 2.1 mm, wall thickness 0.25 mm
Synonym(e):
FF217300
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 948-110-92
Länge
200 mm
AD
2.1 mm
Wandstärke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)