Merck
GF92938607
Zirconium nitride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
ZR536010
Größe auswählen
1 EA
€ 644,00
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 644,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 644,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 929-386-07
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)