Merck
GF17325356
Zirconium nitride
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
ZR536010
Größe auswählen
1 EA
€ 959,00
€ 959,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 959,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 959,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 173-253-56
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)