Merck
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
B 626010
Größe auswählen
1 EA
€ 484,00
€ 484,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 484,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 484,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 925-649-16
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.