Merck
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI536020
Größe auswählen
1 EA
€ 331,00
€ 331,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 331,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 331,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥85%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 447-999-35
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
10 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)