Merck
GF84490847
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonym(e):
B 626300
Größe auswählen
1 EA
€ 161,00
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 161,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 161,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 844-908-47
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)