GF91863355
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
MO046010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 918-633-55
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm