Merck
SYND191922
Synthware distilling receiver with hose connection
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware D191922, glass distilling receiver
Größe auswählen
1 EA
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 120,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 120,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D191922
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Cow-type design having three receivers spaced 40o apart. 105o angle between top outer joint and lower inner joints.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)