Fortfahren mit
LIBDH-RO
Roche
Liberase DH, Forschungsqualität
lyophilized, optimum pH 7.4, optimum reaction temp. 35-37 °C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.220,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Biological source:
enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase)
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase)
description
high Dispase concentration
form
lyophilized
packaging
pkg of 10 mg (05401054001 [2 x 5 mg]), pkg of 100 mg (05401089001 [2 x 50 mg])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
35-37 °C optimum reaction temp.
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
application(s)
life science and biopharma
foreign activity
Endotoxin 3 EU/mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das gebräuchlichste Verfahren für Dezellularisierungsprozesse, wie z.B. Gewebedissoziation und Zellernte, beruht auf der Anwendung proteolytischer Enzyme. Proteasen zerstören die extrazelluläre Matrix von Gewebe und ermöglichen die Freisetzung einzelner Zellen oder die Ernte kultivierter Zellen für den Transfer. Das Ziel der Zellisolierung ist die Maximierung der Ausbeute an dissoziierten Zellen, die lebensfähig und funktionell aktiv sind.
Die Liberase-Enzymtechnologie umfasst Methoden zur Aufreinigung clostridialer Collagenase-Isoformen zu hoher spezifischer Aktivität und zu deren Mischung mit neutralen Proteasen hoher spezifischer Aktivität in optimalen Verhältnissen für die effektive Dissoziation primärer Gewebe und kultivierter Zellen. Liberase DH in Forschungsqualität enthält hochreine Collagenase I und Collagenase II. Diese beiden Collagenase-Isoformen werden in einem genauen Verhältnis aufeinander und mit einer hohen Konzentration an Dispase®, einer nicht clostridialen, neutralen Protease, abgestimmt.
Liberase-Enzyme erhöhen die Qualität und Reproduzierbarkeit der Gewebedissoziation und verbessern die Viabilität und Funktionalität isolierter Zellen. Aufgereinigte Liberase-Enzymmischungen ersetzen die traditionelle Collagenase, bei der es sich um ein rohes und variables Fermentationsprodukt von Clostridium histolyticum handelt.
Application
Liberase DH (Dispase High) in Forschungsqualität wird für die Auftrennung vieler Gewebetypen in Anwendungen eingesetzt, in denen die hohe Reinheit der Enzymmischung für eine hohe Ausbeute und Lebensfähigkeit der Zellen notwendig ist. Bakterien-Abbauprodukte wie Endotoxine werden bis auf mehrere Tausendstel reduziert.
Die Lösung wurde für den Verdau metastatischer Tumorfragmente verwendet.[1] Sie wurde außerdem für die enzymatische Ablösung humaner embryonaler Stammzellkolonien eingesetzt.[2]
Features and Benefits
  • Maximale Ausbeute und Lebensfähigkeit isolierter Zellen
mit einer Enzymmischung, die weniger Clostripain- und Trypsinaktivität aufweist und weniger Endotoxine enthält.
  • Höhere spezifische Aktivität der Enzymmischung
aufgrund der höheren Reinheit der Collagenase I + II (mittels HPLC-Analyse bestimmt).
  • Höhere Versuchsreproduzierbarkeit
aufgrund höherer Chargenkonstanz.
Preparation Note
Stabilisatoren: Calcium
Arbeitskonzentration für Liberase-Enzyme in Forschungsqualität:
Liberase-Enzyme verfügen über eine signifikant höhere spezifische Aktivität als herkömmliche Collagenasen. Dies bedeutet, dass die Arbeitskonzentration der aufgereinigten Liberase-Enzyme, in mg/ml angegeben, geringer ist als die von herkömmlichen Collagenasen.
Wenn die Anwendung auf der Liste der Anwendungen von Roche unter www.collagenase.com enthalten ist, verwenden Sie die für diese Anwendung empfohlene Konzentration von Liberase-Enzymen in Forschungsqualität.
Wenn die Anwendung nicht in der Liste aufgeführt ist, verwenden Sie Liberase DM in Forschungsqualität zunächst in einer Konzentration von 0,08–0,28 Wünsch-Einheiten/ml.
Ziel ist es, die beste Startkonzentration der Liberase-Enzymmischungen zu bestimmen. Dies ist der Ausgangspunkt. Die endgültige Konzentration kann in Abhängigkeit von Verfahrens- und Chargenunterschieden bei herkömmlichen Collagenasen variieren.
Collagenase-Arbeitskonzentration
Multiplizieren Sie Ihre vorherige Collagenase-Arbeitskonzentration (mg/ml) mit ihrer spezifischen Aktivität (Wünsch-Einheiten/mg, [wie oben bestimmt]), um Wünsch-Einheiten/ml zu erhalten. Zur Bestimmung des erforderlichen Volumens an Liberase-Enzymmischung multiplizieren Sie zuerst Ihre Collagenase-Arbeitskonzentration (in Wünsch-Einheiten/ml) mit dem Gesamtvolumen Ihrer Enzym-Arbeitslösung, um die erforderliche Gesamtaktivität der Collagenase zu ermitteln (Wünsch-Einheiten). Dividieren Sie dann die erforderliche Gesamtaktivität der Collagenase durch die Konzentration der Liberase-Stammlösung („Rekonstituierung und Lagerung“). Das Ergebnis gibt an, wie viele Milliliter Stammlösung der Liberase-Enzymmischung für Ihre Enzym-Arbeitslösung verwendet werden müssen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Bewahren Sie nicht verwendete Stammlösung in Aliquoten für den Einmalgebrauch bei -15 bis -25 °C auf. Weitere Informationen zur Produktstabilität finden Sie auf der Roche Liberase-Enzym-Website unter www.collagenase.com.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Rekonstituieren Sie das lyophilisierte Enzym mit sterilem Wasser für Injektionszwecke oder mit Gewebedissoziationspuffer. Geben Sie kein Serum oder andere Komponenten (z.B. Albumin oder Proteasehemmer) zum Dissoziationspuffer hinzu. Die Enzymstabilität ist bei höheren Konzentrationen und wärmeren Temperaturen (4 °C) verringert. Vermeiden Sie diese beiden Bedingungen.
Rekonstituieren Sie den gesamten Inhalt des Fläschchens. Wiegen Sie keine Einzelportionen des Lyophilisats ab. Wenn Feuchtigkeit in das Fläschchen gelangt, verringert sich die Enzymaktivität.
Bewahren Sie das Fläschchen während der Rehydrierung des lyophilisierten Enzyms auf Eis auf.
Schütteln Sie das Fläschchen vorsichtig bei 2 bis 8 °C, bis sich das Enzym vollständig aufgelöst hat (max. 30 min).
Je nach Gewebedissoziationspuffer, der zum Auflösen gereinigter Liberase-Enzymmischungen in Forschungsqualität verwendet wird, sind ggf. geringfügige Ausfällungen sichtbar, die sich in der verdünnten Arbeitslösung leicht auflösen und die Enzymaktivität nicht beeinflussen.
Entnehmen Sie ein Aliquot der Stammlösung, um die Arbeitslösung herzustellen.
Rekonstituierungsvolumen
2 ml (1 Fläschchen mit 5 mg-10 mg)
10 ml (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Collagenase Wünsch (Einheiten/ml)
13 (1 Fläschchen mit 5 mg-10 mg)
26 (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Gesamtkonzentration Collagenase [mg/ml]
2,5 (1 Fläschchen mit 5 mg–10 mg)
5,0 (1 Fläschchen mit 50 mg–100 mg)
Trocken lagern
Other Notes
  • Dieses Produkt ist ausschließlich zur Anwendung in der Life-Science-Forschung und In-vitro-Diagnostik vorgesehen. Diese Produkte dürfen nicht für diagnostische oder klinische Anwendungen wie humane Inselzelltransplantationen eingesetzt werden.
  • Alle Liberase und Liberase Blendzyme-Produkte der 1. Generation (Liberase HI, CI, RI, PI, Liberase Blendzyme 1, 2, 3, 4) wurden durch die 2 Generation der Liberase-Enzymmischungen in Forschungsqualität und in GMP-Qualität ersetzt. Anleitungen zur Umstellung von den vormaligen Liberase-Enzymen
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
Dispase is a registered trademark of Godo Shusei Co., Ltd.
Liberase is a trademark of Roche
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05401020001LIBTM-ROLIBTH-RO
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa (Protease), enzyme from Clostridium histolyticum (collagenase)
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
biological source
-
biological source
Bacillus polymyxa (dispase), Bacillus sp. (thermolysin - Bacillus thermoproteolyticus), Clostridium histolyticum (collagenase)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
single cell analysis: suitable, tissue processing: suitable
technique(s)
tissue processing: suitable
application(s)
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
optimum pH
7.4
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)