SAB4700750
Monoclonal Anti-CD117 antibody produced in mouse
clone 104D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-c-Kit
Größe auswählen
€ 224,00
Größe auswählen
About This Item
€ 224,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
104D2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, nonhuman primates, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
Allgemeine Beschreibung
HLDA VI; WS Code C-30.
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)