Merck
GF90669314
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.1 mm, temper hard, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
FE220271
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 906-693-14
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)