Merck
GF89380200
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, length 2 m, temper hard
Synonym(e):
FE220271
Größe auswählen
1 EA
€ 574,00
€ 574,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 574,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 574,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 893-802-00
Länge
2 m
Dicke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)