GF82989444
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 1.5 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FE220375
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 829-894-44
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.5 mm