Merck
GF90451087
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 4.76 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 500 mm, temper soft
Synonym(e):
AL077950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 904-510-87
Länge
500 mm
Durchmesser
4.76 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)