Merck
SYNF363014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 30 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F363014C, glass filter funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F363014C
Kapazität
30 mL
30 mL
Fritte AD
30 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)