Fortfahren mit
460397
Titan
foil, thickness 0.127 mm, ≥99.99% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1.5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
€ 172,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141746
EC Number:
231-142-3
MDL number:
€ 172,50
Listenpreis€ 230,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
foil
autoignition temp.
860 °F
composition
Ti
reaction suitability
core: titanium
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
thickness
0.127 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI key
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1.5 g = 50 × 50 mm; 6.2 g = 100 × 100 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
348848348791369489
description
foil, thickness 0.127 mm, ≥99.99% trace metals basis
description
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
description
foil, thickness 0.127 mm, 99.7% trace metals basis
description
foil, thickness 2.0 mm, 99.7% trace metals basis
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
resistivity
42.0 μΩ-cm, 20°C
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
bp
3287 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)