Merck
GF78785511
Aluminiumoxid
lump, 3 mm max. lump size, weight 200 g, condition pellets
Synonym(e):
AL606103
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 787-855-11
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)