Merck
GF68527187
Aluminiumoxid
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 50 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonym(e):
AL606022
Größe auswählen
1 EA
€ 182,00
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 182,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 182,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 685-271-87
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
0.1 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)