Merck
GF52769920
Aluminiumoxid
sphere, 1.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606815
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 527-699-20
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)