Merck
GF76020375
Kupferoxid
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g
Synonym(e):
CU506020
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 760-203-75
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)