Merck
GF74585076
Silver chloride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 20 g
Synonym(e):
AG506010
Größe auswählen
1 EA
€ 485,00
€ 485,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 485,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 485,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-850-76
Gewicht
20 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)