Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,60 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 265,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
particle size
5-8 μm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 5-8 μm, ≥99.9% trace metals basis | description rod, 100mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+% | description insulated wire, 20m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.005mm, polyurethane insulation, 99.99% | description foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, 99.97% |
| assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥99.95% | assay ≥99.99% | assay 99.97% |
| form powder | form rod | form wire | form foil |
| mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) | mp 960 °C (lit.) |
| bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) | bp 2212 °C (lit.) |
| density 10.49 g/cm3 (lit.) | density 10.49 g/cm3 (lit.) | density 10.49 g/cm3 (lit.) | density 10.49 g/cm3 (lit.) |
| resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.59 μΩ-cm, 20°C |
Signalwort
Warning
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zielorgane
Nervous system
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?