Merck
GF73163640
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU055810
Größe auswählen
1 EA
€ 326,00
€ 326,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 326,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 326,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 731-636-40
Länge
5 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.0025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)