Merck
GF60775005
Quartz - fused
granule, 1-2 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
SI616302
Größe auswählen
1 EA
€ 315,00
€ 315,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 315,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
€ 315,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-750-05
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
1-2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)