Merck
GF41644874
Quartz - fused
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonym(e):
SI616303
Größe auswählen
1 EA
€ 301,00
€ 301,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 301,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
€ 301,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 416-448-74
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
2-3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)