Merck
GF59005470
Magnesium oxide
rod, 6.35 mm diameter, length 135 mm, stabilized with 3% yttria
Synonym(e):
MG607920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 590-054-70
Länge
135 mm
Durchmesser
6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)