Merck
GF57926638
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
IN080200
Größe auswählen
1 EA
€ 445,00
€ 445,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 445,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 445,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
not light tested (nlt)
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 579-266-38
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)