Merck
GF52445336
Quartz - fused
rod, 2.0 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
SI617920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 524-453-36
Länge
500 mm
Durchmesser
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)