Merck
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonym(e):
NB137600
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 499-367-31
Länge
100 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)