510696
Niob(V)-chlorid
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Niobpentachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
204.7 °C (lit.)
Dichte
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Nb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
YHBDIEWMOMLKOO-UHFFFAOYSA-I
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.