Merck
GF46923813
Aluminium
mesh, nominal aperture 0.11 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.1 mm
Synonym(e):
AL008722
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141702
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
mesh
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 469-238-13
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Nennmaschenweite
0.11 mm
Größe
100 × 100 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)