Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 27,60 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
38120301
€ 27,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Aluminum complexes are used as catalysts for the coupling of epoxides with CO2 to form organic carbonates, enabling efficient utilization of CO2 as a feedstock, offering a greener, potentially more sustainable option for sustainable polymer production. Click here for more information.
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?